SLW1622/12M
Pyrex® Test tubes, without rim, medium wall
22 mL
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 1622/12M
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass tube
colorless tube
straight neck
esterilidade
non-sterile
Características
graduations: no
Push fit
embalagem
pack of 100 ea
fabricante/nome comercial
SciLabware 1622/12M
D.E. × C
16 mm × 150 mm
capacidade
22 mL
22 mL
diâmetro do tubo
16 mm
espessura da parede
1.2 mm
Descrição geral
- Conforms to ISO 4142
- High quality test tubes designed and constructed for optimum performance
- Manufactured from Pyrex borosilicate glass which gives superior performance to neutral borosilicate and soda-lime glass
- Allows use at high temperatures - up to 500°C
- Ideal for microbiology culture work
- Excellent resistance to chemical attack
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)