SLW1591/02D
Pyrex® Non-vacuum desiccator
plate size 200 mm
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 1591/02D
About This Item
Produtos recomendados
Características
Complete desiccators consist of a base and cover. Not supplied with metal perforated plate.
fabricante/nome comercial
1591/02D
SciLabware
Altura
120 mm , from ledge to flange
flange D.I.
220 mm
tamanho da placa
200 mm
Descrição geral
- Robust desiccator base and cover in borosilicate glass
- Simple design for drying under atmospheric pressure
- Ground glass flanges
- Choice of 2 sizes - to accommodate 150mm or 200mm diameter plates
- Plates are positioned on an internal ledge within the base
- Accessory metal perforated plate available
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)