SLW1590/02D
Pyrex® Non-vacuum desiccator
plate size 150 mm , complete desiccator
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 1590/02D
About This Item
Produtos recomendados
Características
Complete desiccators consist of a base and cover. Not supplied with metal perforated plate
fabricante/nome comercial
1590/02D
SciLabware
Altura
85 mm , from ledge to flange
flange D.I.
170 mm
tamanho da placa
150 mm , complete desiccator
Descrição geral
- Robust desiccator base and cover in borosilicate glass
- Simple design for drying under atmospheric pressure
- Ground glass flanges
- Choice of 2 sizes - to accommodate 150mm or 200mm diameter plates
- Plates are positioned on an internal ledge within the base
- Accessory metal perforated plate available
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)