SLW1568/04M
Pyrex® Stopcocks, with Rotaflo® PTFE key
bore 3 mm , key
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 1568/04M
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Produtos recomendados
Junta
cone joint 29/32
fabricante/nome comercial
1568/04M
SciLabware
Comprimento
53 mm
furo
3 mm , key
Descrição geral
- For use with Aspirator bottles SLW1541: and SLW1569:
- Type 1568/04M with Rotaflo PTFE key which is chemically inert and requires no lubrication
Características e benefícios
• For use with Aspirator bottles 1541 and 1569• Type 1568/04M with Rotaflo® PTFE key which is chemically inert and requires no lubrication• Type 1571/02M with traditional glass key
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Rotaflo is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)