Key Documents
SLW1531/10D
Pyrex® Aspirator bottles with tubing side-arm and unground neck
1000 mL
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 1531/10D
About This Item
Código UNSPSC:
41105108
NACRES:
NB.17
fabricante/nome comercial
1531/10D
SciLabware
diâmetro do corpo
111 mm
frasco A
200 mm
capacidade
1000 mL
1000 mL
gargalo D.I.
28 mm
tamanho do braço lateral
9 mm
Descrição geral
  • Tubular side arm for attachment of 9mm bore flexible tubing
  • Unground neck to accept rubber stoppers
Características e benefícios
• Tubular side arm for attachment of 9 mm bore flexible tubing• Unground neck to accept rubber stoppers
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)