Documentos Principais
SLW1521/16D
Pyrex® Reagent bottles, narrow neck with stopper
capacity 5000 mL
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 1521/16D
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiais
Pyrex bottle
colorless bottle
glass cap
glass stopper
narrow-mouth bottle
Junta
joint ST/NS neck45/40
Características
with cap
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
SciLabware 1521/16D
diâmetro do frasco × A
181 mm × 333 mm , With stopper
capacidade
5000 mL
gargalo D.I.
45 mm
Descrição geral
  • Complies with ISO 4796-2
  • Borosilicate glass with ground neck
  • Supplied with solid glass stopper
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)