Documentos Principais
SLW1480/02D
Pyrex® Petri dish
diam. × H 60 mm × 20 mm
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 1480/02D
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
Materiais
borosilicate glass
esterilidade
non-sterile
Características
lid
embalagem
pack of 10 ea
fabricante/nome comercial
SciLabware 1480/02D
base D.E.
54 mm
diâmetro × A
60 mm × 20 mm
capacidade da placa
~50 mL
topo D.I.
55 mm
tipo de ligação
non-treated surface
Descrição geral
  • Specially formed to ensure even wall thickness and consistent optical performance
  • Will withstand repeated autoclaving
  • Manufactured from chemically resistant Pyrex borosilicate glass
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3