Z231509
Duroplan petri dishes
O.D. × H 60 mm × 20 mm
Sinônimo(s):
217554101
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
esterilidade
non-sterile
Características
lid
embalagem
pack of 1 ea
case of 10 ea
fabricante/nome comercial
DURAN® 217554101
disponibilidade
not available in USA and Canada
D.E. × A
60 mm × 20 mm
capacidade da placa
~50 mL
diâmetro da placa
60 mm
tipo de ligação
non-treated surface
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z231509-10EA | |
Z231509-1EA |