SLW1471/10M
Pyrex® Crystallizing dish, flat bottom with spout
500 mL
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 1471/10M
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
flat bottom
embalagem
pack of 10 ea
fabricante/nome comercial
SciLabware 1471/10M
diâmetro × A
115 mm × 65 mm
capacidade
500 mL
Descrição geral
- Complies to DIN 12338
- Manufactured from Pyrex borosilicate glass
- Suitable for use up to 400°C
- Chemically and thermally resistant
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)