SLW1450/03D
Pyrex® Evaporating dish
45 mL
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 1450/03D
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
flat base
embalagem
pack of 10 ea
fabricante/nome comercial
SciLabware 1450/03D
Altura
30 mm
Diâmetro
60 mm
diâmetro da placa
60 mm
capacidade
45 mL
Descrição geral
- Complies to DIN 12336
- Manufactured from Pyrex borosilicate glass
- High resistance to chemical attack and thermal shock
- Flat base
- Curved sides with spout
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)