SLW1170/04SC
Pyrex® Büchner filter with side arm and screwthread connector
capacity 250 mL
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 1170/04SC
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
Pyrex flask
flat bottom flask
Junta
joint ST/NS neck35 mm I.D.
embalagem
pack of 10 ea
fabricante/nome comercial
SciLabware 1170/04SC
Altura
155 mm
diâmetro do corpo
85 mm
capacidade
250 mL
gargalo D.I.
35 mm
Descrição geral
- Complies with ISO 6556 and DIN 12476
- Büchner flasks with heavy wall construction for vacuum filtration applications
- Side-arm features a PTFE screwthread connector for easy and safe fitting of 9mm bore vacuum tubing
- With tooled neck to accept a drilled rubber stopper
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)