Key Documents
BR73724
BRAND® filter flask, glass, with lateral socket
capacity 1000 mL
Sinônimo(s):
Bottles, Filter flask, Glass
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.24
Materiais
borosilicate glass
flat bottom flask
Junta
joint ST/NS neck33.7 mm
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 73724
capacidade do frasco
1000 mL
capacidade
1000 mL
capacidade do funil
1000 mL
diâmetro do gargalo
45 mm
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG