Key Documents
SLW1139/10
Pyrex® Fernbach culture flask, baffled
screwcap, 2800 mL
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 1139/10
About This Item
Código UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.43
Materiais
Pyrex flask
screw top borosilicate glass flask
screw top polypropylene cap
straight neck
esterilidade
non-sterile
Características
with cap
baffled, 3 indents
screwcap
embalagem
pack of 2 ea
fabricante/nome comercial
SciLabware 1139/10
Altura
230 mm
corpo D.E.
210 mm
capacidade
2800 mL
2800 mL
volume de trabalho do frasco
(2800 mL)
volume de trabalho
2800 mL
conector
GL 45 cap
tipo de ligação
non-treated surface
Descrição geral
  • For use in preparation of cultures
  • Large surface area to volume ratio
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • Exhibit 3 baffle indents to provide optimal and consistent agitation
  • Screwcap, supplied with Polypropylene GL45 screwcap
  • Screwcap version is compatible with membrane screwcap, available separately
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)