SLW1015/22D
Pyrex® Berzelius beakers, graduated, tall form with spout, with printed trace code
1000 mL
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 1015/22D
About This Item
Código UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Características
graduated
fabricante/nome comercial
1015/22D
SciLabware
Altura
180 mm
D.E.
95 mm
capacidade
1000 mL
Descrição geral
- Complies with ISO 3819 and DIN 12331
- Manufactured from Pyrex® borosilicate glass
- Printed with Trace Code for downloadable batch certificate
- Batch certificate available to download from www.scilabware.com
- Tall form with spout
- White graduations and marking spot
Outras notas
Browse all glass beakers
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)