Documentos Principais
SIK7503-10
Sigma-Aldrich
11-Methylundecanoatephosphonic acid
≥95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H25O5P
Número CAS:
Peso molecular:
280.30
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Ensaio
≥95%
Formulário
solid
prazo de validade
3 years under the recommended conditions
cor
white
Aplicação
Thanks to the carbonyl function, this coupling agent can react with amine or aminooxy function on biomolecules to form imine or oxime ligation.
Informações legais
Product of SiKEMIA
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)