GF93064585
Polystyrene
(PS), film, thickness 0.125 mm, size 600 × 600 mm, clear clear
Sinônimo(s):
ST311125
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
film
fabricante/nome comercial
Goodfellow 930-645-85
tamanho
600 × 600 mm
espessura
0.125 mm
cor
clear clear
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF93064585-5EA | 4061825070407 |
GF93064585-1EA | 4061825070384 |
GF93064585-2EA | 4061825070391 |