About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H21O3P
Número CAS:
Peso molecular:
232.26
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Ensaio
≥95%
Formulário
solid
prazo de validade
3 years under the recommended conditions
cor
white
Categorias relacionadas
Aplicação
"CLICK CHEMISTRY"
This coupling agent specifically reacts with azide functions to form the corresponding 1,2,3-triazole via a copper-free 1,3-dipolar cycloaddition.
This coupling agent specifically reacts with azide functions to form the corresponding 1,2,3-triazole via a copper-free 1,3-dipolar cycloaddition.
Informações legais
Product of SiKEMIA
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SIK7110-10-1G | 4061826710074 |
SIK7110-10-250MG | 4061833487280 |