Key Documents
SIK7509-10
Sigma-Aldrich
11-(2-Bromoisobutyrate)-undecyl-1-phosphonic acid
≥95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H30BrO5P
Número CAS:
Peso molecular:
401.27
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Ensaio
≥95%
forma
solid
prazo de validade
3 years under the recommended conditions
cor
white
cadeia de caracteres SMILES
BrC(C)(C(OCCCCCCCCCCCP(O)(O)=O)=O)C
Aplicação
This coupling agent is used to create polymerizable surfaces: Atom transfer radical polymerization (ATRP)
Informações legais
Product of SiKEMIA
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)