Key Documents
SIK2110-10
Sigma-Aldrich
1,2,4,5-Tetrakis(4-carboxyphenyl)benzene - H4TCPB
≥97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C34H22O8
Número CAS:
Peso molecular:
558.53
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Ensaio
≥97%
Informações legais
Product of SiKEMIA
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)