Key Documents
SIK1103-10
Sigma-Aldrich
12,12,13,13,14,14,15,15,15-Nonafluoropentadecane-1-thiol
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H23F9S
Número CAS:
Peso molecular:
406.39
Código UNSPSC:
12352105
NACRES:
NA.23
Ensaio
97%
forma
solid
prazo de validade
3 years under the recommended conditions
cor
white
InChI
1S/C15H23F9S/c16-12(17,13(18,19)14(20,21)15(22,23)24)10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-25/h25H,1-11H2
chave InChI
QYLOPCNGRGFDFY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
These products are used to form water-repellent surface coating and/or lubricated surfaces on coinage metal materials (such as gold, silver).
The fluorinated carbon gives omniphobic properties to the surface. The coated surface is more water repellent when a product having more fluorinated carbons is used.
The thiol group provide a linker that covalently bond to the coinage metal surface.
The long carbon chain length allows for easy formation of a self-assembled monolayer.
Informações legais
Product of SiKEMIA
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)