717223
11-(1H-pyrrol-1-yl)undecane-1-thiol
96%
Sinônimo(s):
PUT, 1H-Pyrrole-1-undecanethiol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
96%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.506
densidade
0.928 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
SCCCCCCCCCCCn1cccc1
InChI
1S/C15H27NS/c17-15-11-7-5-3-1-2-4-6-8-12-16-13-9-10-14-16/h9-10,13-14,17H,1-8,11-12,15H2
chave InChI
JJDNIFVXOIKYCT-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Self-assembled monolayers (SAMs) have attracted enormous interest for a wide variety of applications in micro- and nano-technology. In this article, we compare the benefits of three different classes of SAM systems (alkylthiolates on gold.