Key Documents
S59529
2,4-DIOXOSPIRO(3-AZABICYCLO(3.1.0)HEXANE-6,1'-CYCLOPENTANE)1,5-DICARBOXAMIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C11H12N2O5
Número CAS:
Peso molecular:
252.229
Número MDL:
Outras notas