Documentos Principais
S4392
Sigma-Aldrich
Sodium metasilicate nonahydrate
≥98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Na2O3Si · 9H2O
Número CAS:
Peso molecular:
284.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
Ensaio
≥98%
Formulário
powder
solubilidade
H2O: soluble(lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][Si]([O-])=O
InChI
1S/2Na.O3Si.9H2O/c;;1-4(2)3;;;;;;;;;/h;;;9*1H2/q2*+1;-2;;;;;;;;;
chave InChI
PHIQPXBZDGYJOG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Na2SiO3.9H2O can be used to prepare honeycomb porous silicon (hp-Si). Sodium metasilicate nonahydrate combined with cobalt chloride (CoCl2. 6H2O) may be used to prepare Co3O4 nanoparticles. The product may be used to impart flame retardant and antimicrobial properties in jute textiles.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Tiamina 1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Supelco
V-014
Tiamina
The size-dependent magnetic properties of Co3O4 nanoparticles
Ichiyanagi Y and Yamada S
Polyhedron, 24(16-17), 2813-2816 (2005)
Flame retardant and antimicrobial jute textile using sodium metasilicate nonahydrate.
Basak S, et al.
Polish Journal of Chemical Technology, 16(2), 106-113 (2014)
Low temperature chemical reduction of fusional sodium metasilicate nonahydrate into a honeycomb porous silicon nanostructure.
Jianwen L, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 50(52), 6856-6859 (2014)