Key Documents
S264032
3-ANTHRACEN-9-YL-1-(4-(3-ANTHRACEN-9-YL-ACRYLOYL)-PHENYL)-PROPENONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C40H26O2
Número CAS:
Peso molecular:
538.652
Número MDL:
Outras notas