Key Documents
S156329
4-BR-BENZOIC ACID 2,2,2-TRICHLORO-1-((PIPERIDINE-1-CARBONYL)-AMINO)-ETHYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C15H16BrCl3N2O3
Número CAS:
Peso molecular:
458.569
Número MDL:
Outras notas