Key Documents
R514179
2,2'-AZANEDIYLDIETHANOL (E)-8-(3-(2-HYDROXY-4-METHOXYPHENYL)-3-OXOPROP-1-ENYL)-4H-BENZO[D][1,3]DIOXINE-6-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C23H27NO9
Número CAS:
Peso molecular:
461.473
Número MDL:
Outras notas