QBD-AQ-11590LF
AQuora®Fluorescein-Maleimide
Sinônimo(s):
5-((39-(2,5-dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)-37-oxo-3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33-undecaoxa-36-azanonatriacontyl)carbamoyl)-2-(6-hydroxy-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)benzoic acid
cadeia de caracteres SMILES
O=C1C=CC2=C(C3=CC=C(C(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(CCN4C(C=CC4=O)=O)=O)=O)C=C3C(O)=O)C5=CC=C(O)C=C5OC2=C1
Descrição geral
This AQuora® Fluorescein-Maleimide dye is activated with a maleimide (MAL) group which reacts with a thiol to form a thioether bond.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)