Documentos Principais
Q51545
Sigma-Aldrich
Urea-15N2
2 atom % 15N, 99% (CP)
Sinônimo(s):
15N Labeled urea, Carbamide-15N2, Carbonyldiamide-15N2
About This Item
Fórmula linear:
H215NCO15NH2
Número CAS:
Peso molecular:
62.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352102
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
2 atom % 15N
Ensaio
99% (CP)
peso molecular
60.09 by atom % calculation (2 atom % 15N)
pf
132-135 °C (lit.)
aplicação(ões)
agriculture
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[15NH2]C([15NH2])=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i2+1,3+1
chave InChI
XSQUKJJJFZCRTK-SUEIGJEOSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
Tracer techniques using isotopic N have been employed since the 1940s to investigate such topics as N transformations and cycling in agricultural and other soils, N sources for crop uptake, the fate and behavior of fertilizer N applied to soils, the nature and extent of soil and fertilizer losses, and fertilizer N uptake efficiency.