Documentos Principais
490989
Sigma-Aldrich
Urea-15N2
60 atom % 15N, 99% (CP)
Sinônimo(s):
15N Labeled urea, Carbamide-15N2, Carbonyldiamide-15N2
About This Item
Fórmula linear:
H215NCO15NH2
Número CAS:
Peso molecular:
62.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
60 atom % 15N
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
Formulário
solid
peso molecular
61.25 by atom % calculation (60 atom % 15N)
pf
132-135 °C (lit.)
aplicação(ões)
agriculture
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[15NH2]C([15NH2])=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i2+1,3+1
chave InChI
XSQUKJJJFZCRTK-SUEIGJEOSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
Tracer techniques using isotopic N have been employed since the 1940s to investigate such topics as N transformations and cycling in agricultural and other soils, N sources for crop uptake, the fate and behavior of fertilizer N applied to soils, the nature and extent of soil and fertilizer losses, and fertilizer N uptake efficiency.