Key Documents
PH003902
(10R,13S)-17-(1-hydroxypropan-2-yl)-10,13-dimethyl-6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3(2H)-one
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C22H34O2
Número CAS:
Peso molecular:
330.515
Número MDL:
Outras notas