Documentos Principais
P64405
Sigma-Aldrich
2,3-Pyridinedicarboxylic anhydride
97%
Sinônimo(s):
Quinolinic anhydride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H3NO3
Número CAS:
Peso molecular:
149.10
Beilstein:
125111
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
powder
pf
137-139 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C1OC(=O)c2ncccc12
InChI
1S/C7H3NO3/c9-6-4-2-1-3-8-5(4)7(10)11-6/h1-3H
chave InChI
MCQOWYALZVKMAR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)