Documentos Principais
720658
Sigma-Aldrich
Furan-2,3-dicarboxylic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H4O5
Número CAS:
Peso molecular:
156.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
220-225 °C
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccoc1C(O)=O
InChI
1S/C6H4O5/c7-5(8)3-1-2-11-4(3)6(9)10/h1-2H,(H,7,8)(H,9,10)
chave InChI
DNXDYHALMANNEJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)