Key Documents
P63395
Sigma-Aldrich
2,4-Pyridinedicarboxylic acid monohydrate
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H5NO4 · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
185.13
Beilstein:
131631
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
pf
246-248 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].OC(=O)c1ccnc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H5NO4.H2O/c9-6(10)4-1-2-8-5(3-4)7(11)12;/h1-3H,(H,9,10)(H,11,12);1H2
chave InChI
PLNFTNOXJDBMSM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Adeline Sham et al.
Tissue engineering. Part A, 21(5-6), 1106-1115 (2014-11-06)
Clinical applications of tissue engineering are constrained by the ability of the implanted construct to invoke vascularization in adequate extent and velocity. To overcome the current limitations presented by local delivery of single angiogenic factors, we explored the incorporation of