Documentos Principais
P22206
Sigma-Aldrich
α-Phenylcinnamonitrile
99%
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH=C(C6H5)CN
Número CAS:
Peso molecular:
205.25
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
99%
forma
powder
pf
85-87 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
N#C\C(=C/c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H11N/c16-12-15(14-9-5-2-6-10-14)11-13-7-3-1-4-8-13/h1-11H/b15-11+
chave InChI
VFOKYTYWXOYPOX-RVDMUPIBSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)