Documentos Principais
P16605
Sigma-Aldrich
Phenylacetaldehyde dimethyl acetal
97%
Sinônimo(s):
(2,2-Dimethoxyethyl)benzene
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH2CH(OCH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
166.22
Beilstein:
879360
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.493 (lit.)
p.e.
219-221 °C/754 mmHg (lit.)
densidade
1.004 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC(Cc1ccccc1)OC
InChI
1S/C10H14O2/c1-11-10(12-2)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7,10H,8H2,1-2H3
chave InChI
WNJSKZBEWNVKGU-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
192.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
89 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)