NOR1005P8
Norell® Standard Series™ 10 mm NMR tubes
frequency 300 MHz
Sinônimo(s):
Norell nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
colorless tube
glass tube
Características
neck thread push fit
embalagem
pack of 5 ea
fabricante/nome comercial
Norell 1005-P-8
Parâmetros
300 MHz frequency
Comprimento
8 in.
D.E. × D.I.
10 mm × 8.76 mm
curvatura
±0.013 mm
concentricidade
±0.020 mm
diâmetro do tubo
10 mm
espessura da parede
1.24 mm
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)