MT51350100
Mettler-Toledo protein cleaning solution
volume 250 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41115600
NACRES:
NB.79
Produtos recomendados
Formulário
liquid
fabricante/nome comercial
Mettler-Toledo 51350100
volume
250 mL
Descrição geral
Pepsin-HCl for cleaning junctions with protein contamination. Treatment time about 1 h.
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
MT51350100 | |
MT51350100-1EA | |
MT51350100-250ML |