Key Documents
MT51350036
Mettler-Toledo certified buffer
pH 9.21, volume 250 mL
About This Item
Código UNSPSC:
51191600
NACRES:
NA.25
esterilidade
non-sterile
forma
liquid
fabricante/nome comercial
Mettler-Toledo 51350036
volume
250 mL
pH
9.21
Descrição geral
The perfect product for regulated industries. These solutions are traceable to a certificate of an accredited body of DKD.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)