MT51350024
Mettler-Toledo technical buffer
pH 10, volume 6 x 250 mL
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
non-sterile
Formulário
liquid
fabricante/nome comercial
Mettler-Toledo 51350024
volume
6 x 250 mL
pH
10
Descrição geral
Características e benefícios
- High-quality Mettler-Toledo Rainbow I buffers for accurate sensor calibration and maintenance.
- Small volume packaging (single-use sachets) ensures guaranteed fresh solutions and ease of use.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)