Key Documents
KVGBA04NN3
Millipore
Cápsula hidrofóbica Durapore® 0,22 µm, Opticap® XL
pore size 0.22 μm, Opticap® XL 4
Sinônimo(s):
Durapore® Capsule Filter 4 in. 0.22 µm
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Materiais
PVDF
Nível de qualidade
conformidade reg.
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
esterilidade
non-sterile
Compatibilidade de esterilização
autoclavable compatible
linha de produto
Opticap® XL 4
Características
hydrophobic
fabricante/nome comercial
Durapore®
Parâmetros
25 °C max. inlet temp.
80 psig max. inlet pressure
técnica(s)
sterile filtration: suitable
diâm. conexão de entrada
1/4 in.
diam. conexão de saída
1/4 in.
tamanho
4 in.
Impurezas
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
matriz
Durapore®
tamanho de poro
0.22 μm pore size
conector
(6 mm (1/4 in.) NPT Inlet and Outlet)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Configuração do dispositivo: Cápsula
Outras notas
Estes produtos são fabricados em uma instalação que adere às Boas Práticas de Fabricação da FDA (Food and Drug Administration) dos EUA.
Instruções de uso
  • Retenção de organismos: Microrganismo
  • Modo de ação: Filtração (exclusão por tamanho)
  • Aplicação: Bioprocessamento
  • Uso pretendido: Redução ou remoção de microrganismos/biocarga
  • Instruções de uso: Vide a seção de instalação do guia do usuário das cápsulas OPTICAP® XL e das cápsulas OPTICAP® XLT.
  • Declaração de armazenamento: Armazene em local seco
  • Declaração de descarte: Descarte de acordo com os regulamentos federais, estaduais e locais aplicáveis.
Nota de preparo
Este produto foi fabricado com uma membrana Durapore® que atende aos critérios de filtros “não liberadores de fibras”, conforme definido no item 210.3 (b) (6) do título 21 do CFR (Código de regulamentos federais dos EUA).
Nota de análise
Retenção bacteriana
As amostras foram quantitativamente retentoras de uma concentração de contaminação com Brevundimonas diminuta mínima de 1 x 10⁷ UFC/cm² usando a metodologia ASTM® F838.
Informações legais
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
A EMD Millipore Corporation certifica que este produto está em conformidade com a Diretriz Europeia sobre Pressão em Equipamentos, 97/23/EC de 29 de maio de 1997. Este produto foi classificado de acordo com o Artigo 3 § 3 da Diretriz sobre pressão em recipientes. Ele foi projetado e fabricado de acordo com boas práticas de engenharia para garantir um uso seguro. Em conformidade com o Artigo 3 § 3 desta Diretriz sobre pressão em recipientes, este produto não possui a marca CE.