Documentos Principais
MT51343191
Mettler-Toledo InLab® Reference Pro electrode
Reference electrode with gel electrolyte and movable PTFE-sleeve
About This Item
Código UNSPSC:
39121436
NACRES:
NB.79
Materiais
glass shaft
descrição
Reference electrolyte Gel
Reference system Ag/AgCl
S7 connector
Without cable
fabricante/nome comercial
Mettler-Toledo 51343191
faixa de medição de temperatura
0-60 °C
C × diâmetro
120 mm × 12 mm
Descrição geral
Mettler Toledo InLab® Reference Pro is a special reference electrode with glass body and S7 screw head.
The InLab® Reference Pro is the perfect reference electrode for measurements in ion-selective half-cells. For metal or ISE half-cells
  • Movable PTFE-sleeve
  • Bridge electrolyte 3 mol/L KCl
Informações legais
InLab is a registered trademark of Mettler-Toledo, Inc.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)