Documentos Principais
MT51340338
Mettler-Toledo Economic & Easy ORP electrode
glass shaft, Fill solution: 3M KCl sat. AgCl
About This Item
Código UNSPSC:
39121436
NACRES:
NB.79
Materiais
ceramic (junction)
glass shaft
platinum (pin)
descrição
BNC connector
Reference system: Ag/AgCl
Características
Fill solution: 3M KCl sat. AgCl
fabricante/nome comercial
Mettler-Toledo 51340338
faixa de medição de temperatura
0-80 °C
C × diâmetro
120 mm × 12 mm
tamanho do cabo
1 m
Descrição geral
ORP electrode for lab use.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)