MT51340242
Mettler Toledo Economic & Easy pH electrode
BNC/RCA connection, glass, U membrane, plastic, POM shaft, integrated temperature sensor
Sinônimo(s):
Mettler-Toledo Economic & Easy pH electrode
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
glass, U membrane
plastic, POM shaft
descrição
Reference system: Ag/AgCl
fill solution: Gel
fabricante/nome comercial
Mettler-Toledo 51340242
faixa de medição de temperatura
0-80 °C
C × L
120 mm × 12 mm
pH
0-14
Descrição geral
It is the perfect match with the Five and Education Line meters.
Supplied with 1.0 m cable.
Unbreakable, chemically resistant POM shaft
Integrated NTC 30 kΩ temperature probe
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)