Key Documents
MT51302068
Mettler-Toledo Rainbow I buffer
pH 4.01/7.00/9.21
Sinônimo(s):
liquid pH buffer
About This Item
Código UNSPSC:
51191600
NACRES:
NB.79
esterilidade
non-sterile
forma
liquid
fabricante/nome comercial
Mettler-Toledo 51302068
embalagem
pkg of (3 packs 10 x 20 mL sachets)
pH
4.01/7.00/9.21
Descrição geral
  • High-quality Mettler-Toledo Rainbow I buffers for accurate sensor calibration and maintenance.
  • Small volume packaging ensures guaranteed fresh solutions and ease of use.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)