L754080
ADT
AldrichCPR, sublimed
Sinônimo(s):
Anthra[2,3-b:6,7-b′]dithiophene
About This Item
Produtos recomendados
forma
sublimed
perda
0.5 wt. %, 280 °C
λmax
320 nm in methylene chloride
cadeia de caracteres SMILES
c1cc2cc3cc4cc5sccc5cc4cc3cc2s1
InChI
1S/C18H10S2/c1-3-19-17-9-15-8-14-6-12-2-4-20-18(12)10-16(14)7-13(15)5-11(1)17/h1-10H
chave InChI
DAMUWSYTQPWFIY-UHFFFAOYSA-N