Key Documents
L227447
2-{[5-(4-TERT-BUTYLPHENYL)-4-(4-METHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N-(5-CHLORO-2-METHYLPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C28H29ClN4O2S
Número CAS:
Peso molecular:
521.086
Número MDL:
Outras notas