KN8971937100
Kontes® NMR tubes 5 mm diam., disposable N-51A glass
frequency 100 MHz, L 7 in., pack of 100 ea
Sinônimo(s):
5 mm NMR Tubes, 897193-7100, Disposable NMR Tubes
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass tube
colorless tube
Características
neck thread push fit
caps included but not attached
embalagem
pack of 100 ea
fabricante/nome comercial
Kimble® 897193-7100
Parâmetros
100 MHz frequency
Comprimento
7 in.
diâmetro do tubo
5 mm
espessura da parede
0.38 mm
Descrição geral
Caps are included but not attached.
Características e benefícios
- Manufactured from borosilicate glass 3.3
- Polyethylene caps included but not attached
- OD 5 mm
- Wall thickness 0.381 mm
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)