Documentos Principais
JKA12003
Sigma-Aldrich
HO-PEG12-Propionic acid
About This Item
Fórmula linear:
HO(CH2CH2O)12CH2CH2COOH
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.23
forma
solid
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informações legais
Product of JenKem Technology
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)