JKA10005
8arm-PEG20K-COOH, tripentaerythritol core
average Mn 20,000
Sinônimo(s):
8arm-PEG-COOH, tripentaerythritol core, 8arm-PEG-COOH
Formulário
solid
peso molecular
average Mn 20,000
adequação da reação
reactivity: amine reactive
arquitetura do polímero
shape: 8-arm
functionality: homofunctional
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
8arm PEG Carboxyl. Crosslinks into hydrogels. Carboxyl group reacts with amino or other acid reactive chemical groups. 8ARM(TP)-PEG with tripentaerythritol core has a lower polydispersity and higher molecular weight accuracy compared with the generic 8ARM-PEG with a hexaglycerin core.
Aplicação
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informações legais
Product of JenKem Technology
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)