Key Documents
IDE101
Sigma-Aldrich
Interdigitated Chip
IDE101
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NC.13
Materiais
gold/chromium electrode (Au/Cr)
descrição
die layer thickness 300 nm SiO2
die layer thickness 36 nm boron nitride
electrode layer thickness 60 nm gold
type 1
Características
BN/SiO2 coating
embalagem
pkg of 12 non-diced devices
fabricante/nome comercial
IDE101
die thickness
525 μm , silicon
tamanho do eletrodo
10 nm , chrome
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)